Merck
W281506
Sigma-Aldrich
オレイン酸
greener alternative
natural, FCC
別名:
cis-9-オクタデセン酸, エライン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS Number:
分子量:
282.46
FEMA番号:
2815
Beilstein:
1726542
EC Number:
欧州評議会番号:
13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.013
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 182.70
FDA 21 CFR 182.90
蒸気圧
1 mmHg ( 176 °C)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): <0.10 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fatty
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
遺伝子情報
詳細
オレイン酸は、主にオリーブ油、落花生油、ヒマワリ油、および菜種油で大量に確認される一価不飽和脂肪酸です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”と“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
アプリケーション
  • 準 2D ナノ結晶自己集合体の配向依存型光伝導度:準 2D ナノ結晶の光伝導度特性を調査したこの研究では、オレイン酸がこれらのナノ材料の配向を操作し、電子工学特性を向上させる上で影響を与えることを実証しています(Ibrahem et al., 2024)。
  • 段階的で緩やかな水化により、モデルプロトセルのカプセル化が増加:この論文の研究では、オレイン酸がモデルプロトセルにおけるカプセル化効率の改善にどのように利用できるかを示しており、細胞生命の起源に関する洞察を提供しています(Gehlbach et al., 2024)。
免責事項
R&D用またはEU食品には不使用。小売用ではありません。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under オレイン酸
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W281506-10KG:
W281506-VAR-K:
W281506-1KG:
W281506-4KG:
W281506-4KG-K:4548173973418
W281506-BULK-K:
W281506-900G:
W281506-SAMPLE:
W281506-20KG-K:4548173973401
W281506-900G-K:
W281506-SAMPLE-K:
W281506-1KG-K:4548173973395
W281506-20KG:
W281506-10KG-K:4548173973388
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)