Merck
W252506
Sigma-Aldrich
グリセロール
FCC, FG
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
分子量:
92.09
FEMA番号:
2525
Beilstein:
635685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
E番号:
E 422
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
palm oil
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
詳細
グリセロールは、無臭、無色で粘度が高く、甘味性の液体として存在します。天然由来だけでなく、石油化学原料からも得ることができます。グリセロールは、幅広い用途を持ち、天然において最も価値のある汎用性の高い化学物質の1つです。柔軟剤、溶媒、甘味料、医薬品の製剤化、化粧品、食品、および洗面用品などに使用できます。極めて安定であり、常温で容易に保存できます。また、非刺激性であり、環境に不利益な影響もありません。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グリセロール
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W252506-VAR-K:
QW252506-BULK-K:
W252506-25KG:
W252506-25KG-K:
W252506-SAMPLE:
W252506-SAMPLE-K:
W252506-1KG:
W252506-BULK-K:
W252506-1KG-K:
W252506-10KG-K:
W252506-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)