Merck
W248835
Sigma-Aldrich
フマル酸
natural (US), ≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH=CHCOOH
CAS Number:
分子量:
116.07
FEMA番号:
2488
Beilstein:
605763
欧州評議会番号:
25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
08.025
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
蒸気圧
1.7 mmHg ( 165 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
1364 °F
expl. lim.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フマル酸
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
523.4 °F
引火点(℃)
273 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W248835-1KG-K:
W248835-BULK-K:
W248835-SAMPLE-K:
W248835-5KG-K:
W248835-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)