L511811
過塩素酸9-メシチル-10-メチルアクリジニウム
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22ClNO4
CAS Number:
分子量:
411.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Metal-free, visible-light mediated catalyst used by Nicewicz (BF4 analog) for anti-Markovnikov hydroamination and hydroetherification reactions.
Anti-Markovnikov Hydroamination of Alkenes Catalyzed by an Organic Photoredox System
Used by Griesbeck as a visible-light mediated oxygenation catalyst in the presence of O2.
9-Mesityl-10-methylacridinium: An Efficient Type II and Electron-Transfer Photooxygenation Catalyst
For other Visible-Light Photocatalysts, refer to: www.aldrich.com/photocatalysis
Anti-Markovnikov Hydroamination of Alkenes Catalyzed by an Organic Photoredox System
Used by Griesbeck as a visible-light mediated oxygenation catalyst in the presence of O2.
9-Mesityl-10-methylacridinium: An Efficient Type II and Electron-Transfer Photooxygenation Catalyst
For other Visible-Light Photocatalysts, refer to: www.aldrich.com/photocatalysis
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 過塩素酸9-メシチル-10-メチルアクリジニウム
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
L511811-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください: