Merck
GF73071514
セレン
powder, 250 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 100 g
別名:
SE006010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Se
CAS Number:
分子量:
78.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141910
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
gray
アッセイ
99.95%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 730-715-14
抵抗性
1.2 μΩ-cm, 0°C
重量
100 g
部分最大サイズ
250 (micron)
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
密度
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Se]
InChI
1S/Se
InChI Key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Still not finding the right product?
Explore all of our products under セレン
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF73071514-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)