93578
ポリ-(L-ラクチド)
viscosity ~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
別名:
L-ラクチドポリマー, PLA、ポリ(L-乳酸)
詳細
ester terminated
品質水準
フォーム
solid
分子量
Mn 59,000
Mw 101,000
劣化の時間枠
>3 years
不純物
<0.5% water
粘度
~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<1.8
アプリケーション
医療機器
その他情報
末端基:ドデシルエステル
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ポリ-(L-ラクチド)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93578-VAR-F:
93578-BULK-F:
93578-25G-F:
93578-1G-F:
93578-5G-F: