934747
硫黄
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
別名:
Sulfur, Sulfur cathode, cathode for lithium-sulfur batteries
物質
aluminum substrate
品質水準
グレード
battery grade
蒸気密度
8.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
詳細
2.1 V vs Li/Li+
Description/Nominal Voltage: 2.1 V vs Li/Li+
アッセイ
≥98%
フォーム
sheet
自己発火温度
450 °F
組成
Active material loading, 3.75 mg/cm2 ±5% by
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
抵抗性
2E23 μΩ-cm, 20°C
サイズ
5 in. × 10 in.
厚さ
16 μm , aluminum current collector
40 μm , excluding current collector
55 μm
キャパシティ
3.0 mAh/cm2 ±5 % (Areal)
(800 mAh/g)
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[S]
InChI
1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
934747-BULK:
934747-1EA:
934747-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)