Merck
931896
Sigma-Aldrich
Graphene oxide dispersion
in ElectroGreen® NMP type 2
別名:
GO dispersion in NMP-substitute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CxHyOz
UNSPSCコード:
12352119
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
Graphene oxide dispersion in ElectroGreen® NMP substitute for electronics (type 2, bio-sourced),
フォーム
dispersion
品質水準
濃度
2 mg/mL
詳細
This product is a dispersion of graphene oxide in a solvent mixture designed to replace NMP for making formulations with greener biorenewable blended solvent proper for use in electronics applications.
アプリケーション
Graphene oxide dispersions in organic solvents allow customers to use graphene oxide in new ways not possible in water. For example, organic polymers and many nanoparticles are not soluble or compatible with water making many graphene oxide composites impossible.
Additionally, organic solvents that might be used to disperse graphene oxide have high toxicity or are banned completely in some regions. To resolve these issues we make a graphene oxide dispersion in NMPR3, a greener biorenuable solvent blend from Vertec biosolvents.
Applications include, but not limited to: Supercapacitors, Solar Energy, Graphene Semiconductor chips, Conductive Graphene, Biomaterials, Transparent conductive coatings.
Recommendations: Shake or sonicate before use.
法的情報
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
931896-50ML:
931896-VAR:
931896-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)