Merck
921572
Sigma-Aldrich
Aluminum doped zinc oxide nanoparticle ink
greener alternative
2.5 wt. %, viscosity 3.5 cP , work function 4.3 eV
別名:
Al:ZnO ink, Al:ZnO nanoparticle dispersion, Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al:ZnO
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
suspension
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.5 wt. %
仕事関数
4.3 eV
粘度
3.5 cP
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Al][Zn]=O
InChI
1S/Al.O.Zn
InChI Key
PZVKIZCGFVBSGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This aluminium-doped (3.15 mol% Al) zinc oxide nanoparticle ink is a nanoparticle-based printing ink allowing processing temperatures of 80-120°C. The Al-doped Zinc oxide nanoparticle ink is an electron selective interface layer ink containing Al-doped zinc oxide (AZO) nanoparticles in butanols. AZO nanoparticle ink functions well as electron extraction layer (EEL) materials in solar cells.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is used as Optical Spacers in Color-Tuned Highly Efficient Organic Solar Cells and has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
This Al-doped ZnO nanoparticle ink is for slot-die, spin-coating, doctor blading or inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. The Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Annealing temperature 80-120°C.
調製ノート
  • Storage: In dark at room temperature
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
  • Post-treatment: Annealing of deposited Al-doped ZnO films at 80-120°C
  • Thickness optimization may be necessary
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
921572-10ML:4548173368863
921572-BULK:
921572-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)