Merck
916404
Sigma-Aldrich
硝酸銀
99.995% trace metals basis
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS Number:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: silver
mp
212 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Silver nitrate is a white crystalline salt, and it is less light-sensitive than other silver halides.. It can simply be produced by dissolving silver in nitric acid and then evaporating the solution.
アプリケーション
Silver nitrate can be used:
  • As a lithium storage material for lithium-ion batteries due to its lithiation/delithiation behavior.
  • To fabricate Ag decorated rGO electrocatalyst for the oxygen reduction reaction in zinc air batteries.
  • As an electron sacrificial reagent for overall water splitting reaction.
  • As a precursor to tune the shape of gold nanoparticles.
  • To prepare silver vanadium oxide cathode material for batteries.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硝酸銀
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
916404-50G:
916404-VAR:
916404-BULK:
916404-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)