912085
Boron nitride nanotubes
Multiwalled, powder, >90%
別名:
BNNT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Boron nitride nanotubes (BNNT) exhibit giant stark effect and electric field tunability of the band gap. BNNTs find applications in photovoltaics, nanoelectronics and as additive in polymeric and metallic composites. BNNTs show non-cytotoxicity which makes them promising for biomedical, therapeutic and diagnostics applications as well.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
912085-BULK:
912085-VAR:
912085-100MG:
912085-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)