904414
Silica
monodisperse, non-porous, 150 nm
別名:
Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
フォーム
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse (coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
904414-VAR:
904414-BULK:
904414-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)