Merck
901187
Sigma-Aldrich
Molybdenum disulfide ink for inkjet printing
greener alternative
別名:
Molybdenum disulfide dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
Resistivity: 10-100 kΩcm (thermally annealed 400 °C for 3 hours in Ar/H2 environment, film thickness >150 nm)
品質水準
フォーム
dispersion
組成
Solid content, 3.0-3.85%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
green
粒径
≤0.4 μm
表面張力
30-35 dyn/cm
粘度
4-11 mPa.s(25 °C) (shear viscoisty at 1000 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
密度
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Mo]=S=S
InChI
1S/Mo.S2/c;1-2
InChI Key
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
法的情報
Sold under Materials Transfer Agreement with Mark Hersam group at Northwestern University.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901187-5ML:4548173372808
901187-BULK:
901187-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)