Merck
901074
Sigma-Aldrich
Ir(MDQ)2(acac)
sublimed
別名:
Bis(2-methyldibenzo[f,h]quinoxaline)(acetylacetonate)iridium(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H29N4O2Ir
CAS Number:
分子量:
777.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥99% (sublimed, HPLC)
フォーム
powder
red
SMILES記法
CC1=NC(C(C=CC=C2)=C2C3=C4C5=CC=C3)=C4[N]([Ir]56OC(C)C=C(C)O6)=C1
InChI
1S/C17H11N2.C5H9O2.Ir/c1-11-10-18-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)17(16)19-11;1-4(6)3-5(2)7;/h2-7,9-10H,1H3;3-4,7H,1-2H3;/q;-1;+2/p-1/b;5-3-;
InChI Key
FQHZITKUOOFGDL-FMFSYIAASA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ir(MDQ)2(acac)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901074-100MG:
901074-BULK:
901074-VAR:
901074-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)