Merck
900960
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
for spin/spray-coating, photonic annealing
別名:
Conductive ink, Graphene ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
Graphene ink for spin/spray coating photonically annealable, for spin-coating, spray-coating, photonic annealing
品質水準
フォーム
dispersion (black)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.8-3.0 wt. % solids
抵抗性
0.003-0.005 Ω-cm, sample prepared by spin-coating at 2000 rpm/30 s for 5 coats, followed by thermal annealing at 300 °C in air for 30 minutes
粒径
≤3 μm
粘度
2-8 mPa.s(25 °C) (1000 s-1)
bp
78 °C (ethanol)
密度
0.78-0.88 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Graphene inks are highly conductive, low cost and super flexible. Click here for more information.
アプリケーション
Spin-coating:
Spin-coating a single layer at 2000-5000 rpm yields a final film thickness of 40-60 nm. To achieve thicker films, multiple layers can be applied without a baking step. This is recommended over using a lower spin speed to maintain film uniformity. This ink should work on almost any substrate.
Electrical performance:
Following a baking step at 300 °C for 30 minutes in air, the spin-coated films exhibit sheet resistance of 300-800 Ω/sq, corresponding to a resistivity of 0.003-0.004 Ω−cm. With 5 coats at 2000 rpm, a 200 nm thick film with a sheet resistance of 160 Ω/sq. is obtained.
General guidelines:
Ethanol is recommended for cleaning up the ink and dried films, as well as dilution. Bath sonication (5-10 minutes) of the ink prior to use is recommended following extended periods of disuse.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
54.5 °F - closed cup
引火点(℃)
12.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900960-10ML:4548173353968
900960-BULK:
900960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)