900563
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)
regioregular, average Mw 20,000-45,000
別名:
P3HT
詳細
Metal purity: Mg: ≤100 ppm
Ni: ≤100 ppm
Regioregularity: ≥90%
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mw 20,000-45,000
SMILES記法
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)(P3HT)は、ポリチオフェン系の低バンドギャップ半導体ポリマーです。その化学的および熱的安定性、制御された合成法、良好な半導体特性、シンプルな構造に加え、広く市販されていることから、有機太陽電池、OLED、およびOFETにおける電子供与体材料として広く使用されています。P3HTのレジオレギュラリティの程度は、高秩序ドメインを形成するP3HTの性能に強く影響します。
アプリケーション
ポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)は、 以下に使用できます:
- 有機電界効果トランジスタを作成するための能動半導体として。レジオレギュラー P3HTでは、絶縁アルカリ側鎖の相分離層および pi-pi鎖間スタッキングによって微結晶ドメインがしっかり構築されています。これにより、 電荷移動度が高まり、OFETの性能が向上します。
- P3HT-PCBM([6,6]-フェニルC61-酪酸メチルエステル)ブレンド薄膜を合成するための前駆体として。P3HT薄膜の高い結晶化度によって、有機太陽電池の効率が向上します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900563-5G:
900563-VAR:
900563-1G:
900563-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)