900450
Graphene dispersion
1 mg/mLin DMF, sheet resistance 4.8 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
別名:
Conductive ink, Electrochemically exfoliated graphene ink, Graphene ink
Product Name
グラフェン分散液, 1 mg/mL in DMF, sheet resistance 4.8 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
品質水準
フォーム
dispersion
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1 mg/mL (electrochemically exfoliated graphene)
1 mg/mL in DMF
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
詳細
- Graphene preparation method: electrochemical exfoliation.
- Graphene thickness by AFM: 80%, 1-3 layers.
- Sheet size by AFM: Few micrometers
- Oxygen content: 7.5% (by XPS) (C/O-ratio: 12.3).
- Raman I_D/I_G ratio: 0.4.
- Sheet resistance: 4.8 kΩ/sq.
- Typical properties of films produced thereof (after dry transfer from PTFE-filter):
25 nm film: 73% transmittance, sheet resistance of 8 kΩ/sq (as made), 2.4 kΩ/sq (after 30 min, 200 °C), <1 kΩ/sq (conc. HNO3-treatment).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グラフェン分散液
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
139.0 °F
引火点(℃)
59.44 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900450-BULK:
900450-20ML:
900450-VAR:
900450-5ML:4548174009932
最新バージョンのいずれかを選択してください: