Merck
900448
Sigma-Aldrich
Graphene dispersion
greener alternative
≥0.2 mg/mLin DMF, sheet resistance 2 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
別名:
Conductive ink, Electrochemically exfoliated graphene ink, Graphene ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
グラフェン分散液, ≥0.2 mg/mL in DMF, sheet resistance 2 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
詳細
Dispersion in DMF
品質水準
フォーム
dispersion
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
≥0.2 mg/mL (electrochemically exfoliated graphene)
≥0.2 mg/mL in DMF
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
  • Graphene preparation method: electrochemical exfoliation.
  • Graphene thickness by AFM: ∼80% 1-3 layers.
  • Sheet size by AFM: 5-10 μm.
  • Oxygen content: 5.5 at.% (C/O-ratio: 17.2).
  • Raman I_D/I_G ratio: 0.25.
  • Sheet resistance: 2 kΩ/sq.
  • Typical properties of films produced thereof (after dilution to 0.1 mg/mL and dry transfer from PTFE-filter):
6 nm film: 91% transmittance, sheet resistance of 24.2 kΩ/sq (as made), 7.9 kΩ/sq (after 30 min, 200 °C), <1 kΩ/sq (conc. HNO3-treatment).
16 nm film: 73% transmittance, sheet resistance of 7.6 kΩ/sq (as made), 1.8 kΩ/sq (after 30 min, 200 °C), <500 Ω/sq (conc. HNO3-treatment).
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Graphene inks are highly conductive, low cost and super flexible. Click here for more information.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グラフェン分散液
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
131.0 °F
引火点(℃)
55 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900448-BULK:
900448-50ML:4548174012345
900448-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)