Merck
900295
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
別名:
PLA, PLLA, Polylactide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C3H4O2)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
chips or granules (chunks)
粘度
1.5 dL/g
転移温度
Tm 167-175 °C
Tg 57 °C
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900295-5G:
900295-VAR:
900295-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)