Merck
900151
Sigma-Aldrich
Molybdenum oxide nanoparticle ink
greener alternative
別名:
MoO3 Dispersion, MoO3 ink, MoO3 nanoparticle ink, MoO3 suspension
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
dispersion
品質水準
組成
Solid content, 2.3-2.7 wt. % (crystalline MoO3 in ethanol)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
10-40 nm
粘度
1-3 cP
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
アプリケーション
MoO3 nanoparticle ink is for slot-dye, spin coating or doctor blading for use in organic electronics as a hole injection layer or hole transport layer.
注意
  • Store in a dark at room temperature.
  • Prior to application: shake then ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter.
  • Post-treatment: use plasma cleaning of dry films for removal of organic dispersant.
法的情報
Product of Avantama Ltd.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900151-VAR:
900151-10ML:4548173981222
900151-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)