856177
Methyl viologen dichloride 水和物
98%
別名:
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride, Gramoxone, Paraquat dichloride
About This Item
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[H]O[H].C[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH.H2O/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;;/h3-10H,1-2H3;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
RLGVBTFWTZJYIL-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
また、超微細バイメタルPdAgナノ触媒の合成におけるメディエーターとしても使用することが可能です。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
856177-500G:
856177-BULK:
856177-5G:
856177-1KG:
856177-1G:4548173181363
856177-VAR:
856177-250MG:4548173181370