81240
ポリエチレングリコール
average Mn 4,000, hydroxyl
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Product Name
ポリエチレングリコール, average Mn 4,000, platelets
由来生物
platelets
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mn 3,500-4,500
average Mn 4,000
mp
58-61 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は親水性ポリマーです。PEGはエチレンオキシドのアニオン性開環重合によって容易に合成することができ、ある範囲の分子量で様々な末端基のPEGとすることができます。架橋してネットワークにすると、PEGは高い含水量を有することができます。形成される「ヒドロゲルPEG」 は免疫反応を引き起こさないため生物学的用途に適切な材料となります。
アプリケーション
ポリエチレングリコール(PEG)血小板の用途:
- プロトプラスト形質移入およびインキュベーションのPEG指向性遺伝子送達
- 植物組織由来細胞基質ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼ(PEPCK)の測定のための抽出の準備
- 米葉鞘由来の植物プロトプラストの過渡的遺伝子発現の研究におけるDNA形質転換剤。
- 反復DNA部分のユニークなヌクレオチド配列(UNS)誘導アセンブリのための等温性アセンプリ緩衝液および TSS 液体培地の調製
- 出芽酵母サッカロミセス・セレビシエの対数期細胞へのDNAの形質転換。
- DNA変換試薬
その他情報
高度に生体分子特異的な細胞接着物質となる、グラフト化した細胞接着性ペプチドとのポリマ-ネットワ-ク。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81240-5KG:
81240-VAR:
81240-BULK:
81240-6X1KG:
81240-1KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)