808806
硫化タングステン(IV)
Crystal, 99.995%
別名:
Tungsten(IV) sulfide, Tungsten sulfide, Tungsten sulphide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WS2
CAS Number:
分子量:
247.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.995%
フォーム
crystals
L × W × W
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
密度
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
InChI Key
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The two dimensional layered inorganic nanomaterials have drawn significant attention recently owing to their thickness dependent physical and chemical properties. They find applications in photocatalysis, phtotovoltaics, gas sensing, lithium ion batteries, field effect transistors, spintronics etc. Transition metal dischalcogenides represent an important class of inorganic 2D materials having the aforementioned applications.
調製ノート
Store under nitrogen atmosphere.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
808806-1EA:
808806-VAR:
808806-1EA-PW:
808806-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)