808113
グラファイト
flakes, ≥99% carbon, +50 mesh particle size (≥80%), natural
別名:
Graphite grade 3061
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS Number:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101507
NACRES:
NA.23
グレード
natural
品質水準
フォーム
flakes
粒径
+50 mesh (300μ, ≥80%)
mp
3652-3697 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flake graphite is a naturally occurring form of graphite that is typically found as discrete flakes ranging in size from 50-800 μm in diameter and 1-150 μm thick. This form of graphite has a high degree of crystallinity, which equates to near theoretical true density, high thermal and electric conductivity and low springback (excellent molding characteristics).
アプリケーション
- Graphene precursor
- Inorganic source of carbon
- Filler
- Thermal additive
- Re-carburizer
- Casting powders
- Drilling fluids
- Plastic additive
- Rubber additive
- Tint/pigment
- Lubricant
- Chemically resistant additive
- EMF absorber
- Milling and sieving
- General inert filler-additive
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
808113-2.5KG:
808113-BULK:
808113-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)