Merck
806927
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology
別名:
SBA-16, ポーラスシリカ, 二酸化ケイ素, Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS Number:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
表面積
500-700 m2/g
粒径
<150 μm
ポアサイズ
0.6-0.8 cm3/g pore volume
4-6 nm pore diameter
5 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SBA-16の細孔構造は、立方体Im3mタイプの3次元ケージです。その物質移動速度は、SBA-15よりも優れています。
アプリケーション
メソ多孔質シリカは、クロマトグラフィー、触媒、薬物送達、イメージングに用途がある多孔質構造の無機材料です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806927-5G:4548173956527
806927-VAR:
806927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)