804215
[Ir{dFCF3ppy}2(bpy)]PF6
別名:
[Ir[dF(CF3)2ppy]2(bpy)]PF6
About This Item
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
光触媒活性化
450 nm
SMILES記法
FP(F)(F)(F)F.FC1=CC(F)=C(C2=[N]3C=C(C(F)(F)F)C=C2)C([Ir+]345([N]6=C(C7=CC=CC=[N]75)C=CC=C6)[N]8=C(C9=C(F)C=C(F)C=C94)C=CC(C(F)(F)F)=C8)=C1.[F-]
InChI
1S/2C12H5F5N.C10H8N2.F5P.FH.Ir/c2*13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-18-11)12(15,16)17;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-6(2,3,4)5;;/h2*1-2,4-6H;1-8H;;1H;/q;;;;;+1/p-1
InChI Key
DZIQZTFRUCLPRL-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804215-50MG:
804215-BULK:
804215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)