Merck
802824
Sigma-Aldrich
Boron nitride nanotubes
avg. diam. 5 nm , nanotube
別名:
BNNT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BN
CAS Number:
UNSPSCコード:
12352300
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
nanotubes
powder
品質水準
組成
H-BN and BNH derivatives, 0-25%
BNNT, >50%
Elemental B, <25%
平均直径
5 nm , nanotube
直径
5 nm ± 2 nm
SMILES記法
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI Key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Boron Nitride Nanotubes (BNNT) exhibit giant stark effect and electric field tunability of the band gap. BNNTs find applications in photovoltaics, nanoelectronics and as additive in polymeric composites. BNNTs show non-cytotoxicity which makes them promising for biomedical, therapeutic and diagnostics applications as well.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
802824-1G:
802824-250MG:
802824-VAR:
802824-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)