799610
EncapGel-UV Kit, photo-crosslinkable sIPN hydrogel kit
関連するカテゴリー
アプリケーション
EncapGel™-UV Kit is a ready-to-use, UV- crosslinked hydrogel kit for the encapsulation and delivery of drugs, biomolecules, and cells. This hydrogel fuses the durability of synthetic polymers and the biorecognition of natural proteins to create a biocompatible delivery platform. The biodegradable matrix allows for temporally and spacially controlled delivery. Applications include:
- Localized delivery of small molecules, proteins, nucleic acids, and cellular-based therapeutics
- Tissue engineering
- Regenerative medicine
法的情報
ENCAPGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)