796115
Graphene dispersion
for gravure printing,with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable
別名:
導電性インク
Product Name
グラフェン インク, for gravure printing, with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable
品質水準
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
抵抗性
0.003-0.008 Ω-cm (thermally annealed 250 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm)
粒径
≤3 μm
表面張力
30-35 dyn/cm
粘度
0.75-3.00 Pa.s (shear viscosity at 100 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
密度
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
アプリケーション
Curing Condition: 250-350 °C, 20-30 min
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
796115-10ML:
796115-VAR:
796115-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)