795534
酸化グラフェンナノコロイド
2 mg/mL, dispersion in H2O
別名:
NGO, ナノ-GO
フォーム
dispersion in H2O
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2 mg/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。高濃縮酸化グラフェンシートにより、電極材料を束ね、3Dプリンティングを可能にするために必要な粘性が得られます。グリーン溶媒として水を使用することで、この水性インクシステムは、安全にかつ低いコストで処理・乾燥できます。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
- 単分子層酸化グラフェンシート
- 可能な用途:
- 細胞イメージング
- 薬物送達
- ナノ医療
- 癌治療
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
795534-200ML:
795534-VAR:
795534-50ML:
795534-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)