Merck
793388
Sigma-Aldrich
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
別名:
AZO dispersion, AZO ink, Al-doped ZnO ink, Al:ZnO ink, Aluminum doped zinc oxide nanoparticle dispersion, Aluminum-doped zinc oxide suspension, Avantama N-10X, Nanograde N-10X
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO/AlO3
UNSPSCコード:
12352103
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
dispersion (nanoparticle)
濃度
2.5 wt. % (crystalline Al-doped ZnO (98 wt% ZnO; 2 wt% Al2O3) in 2-propanol)
translucent yellowish
粒径
<50 nm (BET)
密度
0.8016 g/mL at 25 °C
アプリケーション
This Al-doped ZnO nanoparticle ink is for slot-dye, spin-coating and doctor blading for the use as electron transport layer in printed electronics.
This Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture with performance comparable to evaporated calcium.
Annealing temperature <100°C
その他情報
Prior to application: Ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
法的情報
Product of Avantama Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793388-5ML:4548173340043
793388-VAR:
793388-BULK:
793388-25ML:4548173340036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)