792276
硝酸銀
≥99.999% trace metals basis
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
About This Item
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.8 (vs air)
アッセイ
≥99.999% trace metals basis
フォーム
powder
solid
反応適合性
core: silver
不純物
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
212 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硝酸銀
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792276-10G-PW:
792276-VAR:
792276-BULK:
792276-10G:4548173370651
最新バージョンのいずれかを選択してください: