Merck
791504
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
greener alternative
conductive aqueous ink, 0.9-1.1 mg/mL SWCNT(concentration by Absorbance at 854 nm)
別名:
CG300-Aqueous Ink, SWCNT Ink, SWNT Ink, SWeNT AC200, 単層カーボンナノチューブインク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
単層カーボンナノチューブ、導電性水性インク, 0.9-1.1 g/L (SWCNT concentration by Absorbance at 854 nm), avg. no. of layers, 1
フォーム
dispersion in H2O (black liquid)
品質水準
特徴
avg. no. of layers 1
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
0.9-1.1 g/L (SWCNT concentration by Absorbance at 854 nm)
シート抵抗
<600 Ω/sq, at 85% VLT (ohm/square) (by 4-point probe on prepared film by rod coating)
粘度
3.0 mPa.s (at 10 sec-1 shear rate)
密度
1 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
この導電性インクは水性であり、導電性の高い単層カーボンナノチューブを含有する、スプレーコーティング用製剤です。このインクは、様々な物の表面に透明性の高い導電フィルムを作ることを主な目的としています。
法的情報
Chasm Advanced Materials, Inc.社の製品。
SignisはChasm Advanced Materials, Inc.社の登録商標です。
CoMoCATはChasm Advanced Materials, Inc.社の商標名です。
CHASMはChasm Advanced Materials, Inc.社の商標名です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791504-BULK:
791504-25ML:
791504-100ML:
791504-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)