Merck
791490
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
greener alternative
conductive aqueous ink, 0.2 mg/mL SWCNT
別名:
単層カーボンナノチューブインク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
単層カーボンナノチューブ, 導電性水性インク, SWCNT 0.2 mg/mL, avg. no. of layers, 1
フォーム
dispersion in H2O (black liquid)
品質水準
特徴
avg. no. of layers 1
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
0.2 g/L (by Absorbance at 854 nm)
抵抗
<400 Ω/sq (by 4-point probe on prepared film by spray)
粘度
~1.0 mPa.s
密度
1 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Carbon nanotubes are ideal materials due to its impressive material properties such as mechanical strength, thermal and electrical conductivity. Click here for more information.
アプリケーション
This conductive ink is aqueous based and contains highly conductive single wall carbon nanotubes and is formulated for spray coating.
This ink is primarily intended for making highly transparent conductive films on a variety of substrates.
法的情報
Product of Chasm Advanced Materials, Inc.
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
791490-BULK:
791490-25ML:
791490-100ML:
791490-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)