791431
多層カーボンナノチューブ
avg. no. of layers, 6 ‑ 8
別名:
SMW 210, SWeNT®, 多層カーボン・ナノチューブ, MWCNT, MWNT, 多層カーボンナノチューブ
詳細
Aspect ratio (L/D) 350-550
Tubes typically have 6-8 tube walls.
アッセイ
70-80% (Carbon content, TGA)
フォーム
powder or granules
特徴
avg. no. of layers 6 ‑ 8
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
表面抵抗
700-900 Ω/sq (by 4-point probe method)
外径 × 内径 × L
10 nm × 4.5 nm × 4 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.06‑0.08 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
コストが重要である応用向けに、非常に低い負荷でポリマーと樹脂に電気伝導性を与えることを主目的とする多重壁材料。
調製ノート
CoMoCat™触媒的化学気相成長(CVD)法
法的情報
SouthWest NanoTechnologies; Inc.の製品です。
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
SWeNT is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791431-25G:
791431-BULK:
791431-100G:
791431-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)