Merck
790842
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-ビス(4-トリフルオロメチルフェニル)-1,1′-ビナフチル-2,2′-ジスルホンイミド
別名:
(11bR)-2,6-ビス[4-(トリフルオロメチル)フェニル]ジナフト[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]ジチアゼピン3,3,5,5-テトラオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H19F6NO4S2
CAS Number:
分子量:
683.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D -47.0°, c = 0.5% in chloroform
反応適合性
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
mp
>300 °C
InChI
1S/C34H19F6NO4S2/c35-33(36,37)23-13-9-19(10-14-23)27-17-21-5-1-3-7-25(21)29-30-26-8-4-2-6-22(26)18-28(20-11-15-24(16-12-20)34(38,39)40)32(30)47(44,45)41-46(42,43)31(27)29/h1-18,41H
InChI Key
FQLCMGCITBTGMR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
イミンのアリル化に使用されるキラルBronsted(ブレンステッド)酸。
不斉触媒作用のための強力なキラルカウンターアニオンモチーフ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790842-500MG:
790842-100MG:
790842-VAR:
790842-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)