790753
(R)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1′-binaphthyl-2,2′-disulfonimide
95%
別名:
(11bR)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
About This Item
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D -42.0°, c = 0.5% in chloroform
反応適合性
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
mp
325-330 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)-c2cc3ccccc3c4-c5c(c(cc6ccccc56)-c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)c24
InChI
1S/C36H17F12NO4S2/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29-30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)55(52,53)49-54(50,51)31(27)29)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16,49H
InChI Key
DFXCMPXSCANWFA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
A Powerful Chiral Counteranion Motif for Asymmetric Catalysis
Chiral Sulfonimide as a Brønsted Acid Organocatalyst for Asymmetric Friedel-Crafts Alkylation of Indoles with Imines
Chiral N-Fluorodibenzenesulfonimide Analogues for Enantioselective Electrophilic Fluorination and Oxidative Fluorination
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)