777684
還元型酸化グラフェン
別名:
rGO
詳細
chemically reduced
品質水準
フォーム
powder
組成
Carbon, ≥75 wt. %
Nitrogen, >5 wt. %
Oxygen, <22 wt. %
表面積
450 m2/g
導電率
>600 S/m
溶解性
water: insoluble
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化グラフェンの構造は、残留酸素、ヘテロ原子、構造欠陥を有するグラフェンに似ています。還元型酸化グラフェン(rGO)は、酸化黒鉛(GO)スラリーの水溶液から薄膜として抽出されます。GO合成の現代的方法の多くは、過マンガン酸カリウムの硫酸溶液により黒鉛を酸化する、Hummers法に基づいています。ヒドラジンを用いたGOの還元が報告されています。しかし、ヒドラジンは毒性が高く、窒素ヘテロ原子によりGOを官能基化する可能性があります。このような問題があるため、ヒドラジンの代替化合物として、特にNaBH4、アスコルビン酸、HIなどが、GOの還元に使用されています。GOは、薄膜として又は水溶液中で還元されます。還元法が、近年再検討されています。
アプリケーション
スピンコートされた還元型酸化グラフェン(rGO)薄膜は、バルクヘテロ接合有機太陽電池を作製するための陽極バッファー層として使用されています。PEG化rGOは以下の用途に使用されます:
- 化学センサー、バイオセンサー
- 発光ダイオード(LED)の透明電極及びリチウムイオン電池のITO
調製ノート
- 還元法:化学的還元
- 色:黒色
- 臭気:無臭
- 溶解性:不溶性
- 分散性:低濃度で分散されます(<0.1mg/mL) in NPM, DMSO, DMF
- Electrical conductivity: >600S/m
- BET 表面積: 450 m2/g
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777684-500MG:
777684-200MG:
777684-VAR:
777684-250MG:
777684-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)