Merck
777676
Sigma-Aldrich
Graphene oxide dispersion
greener alternative
4 mg/mL,dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
別名:
H2O中にGO分散
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CxOyHz
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
酸化グラフェン, 4 mg/mL, dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
詳細
dispersibility: Polar solvents
品質水準
フォーム
dispersion in H2O
特徴
avg. no. of layers 1 measured in 0.5mg/mL (>95%)
avg. no. of layers 1
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
4 mg/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(O)C1C2=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C(C%12=C%13C%10=C%14C8=C%15C6=C%16C4=C%17C2=CC(C(O)=O)C%18=C%17C%19=C%16C%20=C%15C%21=C%14C%22=C%13C(C%23=C%24C%22=C%25C%21=C%26C%20=C%27C%19=C%28C%18=CC(C(O)=O)C%29=C%28C%30=C%27C%31=C%26C%32=C%25C%33=C%24C(C%34=C%35C
InChI
1S/C140H42O20/c141-131(142)26-13-23-15-44-62(140(159)160)45-16-24-14-40-31(132(143)144)5-1-29-41-20-48(135(149)150)56-33-7-3-28-27-2-6-32-55-37(133(145)146)11-9-35-60(138(155)156)42-17-25-18-43-61(139(157)158)36-10-12-38(134(147)148)58-46-21-50(137(153)154)59-47-22-49(136(151)152)57-34-8-4-30-39(19-26)51(23)78-72(44)88-75(45)80-52(24)79(54(29)40)95-71(41)83(56)101-93-69(33)64(28)91-90-63(27)68(32)92-86(66(35)55)73(42)81-53(25)82-74(43)87(67(36)58)96-76(46)85(59)103-97-77(47)84(57)102-94-70(34)65(30)89(78)105-104(88)115-98(80)111(95)116(101)126-122-110(93)107(91)120-119-106(90)108(92)99(81)114-100(82)112(96)118(103)128(124(114)119)123-113(97)117(102)127(130(122)129(120)123)121(109(94)105)125(115)126/h2,5,7-10,12-22,26,38,48-50H,1,3-4,6,11H2,(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)
InChI Key
VTWITIAIMADGRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。高濃縮酸化グラフェンシートにより、電極材料を束ね、3Dプリンティングを可能にするために必要な粘性が得られます。グリーン溶媒として水を使用することで、この水性インクシステムは、安全にかつ低いコストで処理・乾燥できます。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
GOは、骨再生に用いる骨形成タンパク質-2の制御型製剤の送達に使用でき、グラフェン・ベースの導電性透明電極の製作に使用できます。GOは電子機器で使用するのに魅力的です。GOとrGOは電子デバイスの構成要素であるだけでなく、ナノ複合材料、ポリマー複合材料、エネルギー貯蔵、生物医学的用途、触媒および界面活性剤としても使用されています。
保管および安定性
しっかり密閉し、冷暗所で保管してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
777676-200ML:
777676-BULK:
777676-50ML:
777676-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)