Merck
775533
Sigma-Aldrich
カーボン・ナノチューブ、単層
≥95% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes), 0.84 nm average diameter, avg. no. of layers, 1
別名:
CHASM, CNT, Signis® CG300, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
Median length: 1 μm
品質水準
アッセイ
≥95% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes)
フォーム
powder (freeze-dried)
特徴
avg. no. of layers 1
メーカー/製品名
Signis® CG300
表面積
≥700 m2/g
不純物
≤5 wt. % Moisture content
平均直径
0.84 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.1 g/cm3
SMILES記法
[C]
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
CHASMの特許取得済みCoMoCAT製法を用いて作成した、シグニス®CG300は同社の最も導電性の高い単層カーボンナノチューブ製品です。
アプリケーション
ディスプレイ、光起電装置、センサー、固体照明などの透明性が高く導電性のコーティング用のインクおよびコーティング液での使用に適しています。
調製ノート
CoMoCAT触媒的化学気相成長(CVD)法
法的情報
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775533-VAR:
775533-BULK:
775533-250MG:
775533-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)