771937
白金
nanopowder, 200 nm particle size (SEM), 99.9% (metals basis)
別名:
Platinum black, Platinum element
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS Number:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% (metals basis)
フォーム
nanopowder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
粒径
200 nm (SEM)
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Platinum nanopowder has a high catalytic activity and is used widely in catalysis, batteries, fuel cells, capacitors and sensors. They are used in the synthesis of counter electrode in dyes sensitized solar cells. Since it is difficult to directly use platinum nanoparticle as the electrode, they are usually surface supported on graphene or multi-walled carbon nanotubes.
アプリケーション
Nanoscale platinum powders possess improved reaction rates compared to bulk powders owing to their high surface area. Platinum nanopowders have found use in applications including in fuel cells and oxidation catalysts.
特徴および利点
High catalytic functionality, high conductivity and chemical stability in an acid-base environment.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
771937-250MG:4548173924830
771937-BULK:
771937-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)