765147
2-Nitro-5-(2-propynyloxy)benzyl 4-cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoate
97%
別名:
Clickable CTA, Light-sensitive clickable RAFT agent, RAFT agent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H20N2O5S2
CAS Number:
分子量:
468.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
90-94 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCOC1=CC(COC(CCC(C)(C#N)SC(C2=CC=CC=C2)=S)=O)=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C23H20N2O5S2/c1-3-13-29-19-9-10-20(25(27)28)18(14-19)15-30-21(26)11-12-23(2,16-24)32-22(31)17-7-5-4-6-8-17/h1,4-10,14H,11-13,15H2,2H3
InChI Key
IOYDTDXAMFFKOA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
アプリケーション
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of methacrylate and methacrylamide monomers. Chain Transfer Agent (CTA) with alkyne functionality for ligation and a photo-sensitive moiety for controlled cleavage.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
765147-1G:4548173318202
765147-VAR:
765147-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください: