Merck
764698
Sigma-Aldrich
ポリ(L-ラクチド)
average Mn 20,000, PDI ≤1.1
別名:
L-ラクチドポリマー, PLA、ポリ(L-乳酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(C3H4O2)nOCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D -153°, c = 0.5% in chloroform
分子量
average Mn 20,000
劣化の時間枠
>3 years
転移温度
Tm 167-172 °C
PDI
≤1.1
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Poly (L-lactide) is a semi-crystalline polymer which exhibits strong optical rotation and good mechanical properties. It is mostly used in the synthesis of degradable polymers which are used in orthopaedic devices, in dental applications, as scaffolds for autografted new skin, wound covers, anastomose systems and stents. They are biodegradable since the polyester backbone degrades by simple hydrolysis to form non-toxic compounds.
アプリケーション
Used in Drug Delivery including coating nanoparticles. Can be end-group functionalizated or used as a macroinitiator/block precursor.
特徴および利点
High initial strength, good strength retention and high amount of crystallinity as much as 70% which in turn is responsible for the very slow degradation rate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764698-5G:
764698-VAR:
764698-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)