Merck
760994
Sigma-Aldrich
リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物
greener alternative
powder, <0.5 μm particle size, >98%
別名:
NCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
>98%
フォーム
powder
分子量
Mw 110.45 g/mol
組成
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
密度
4.45 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)は、リチウムイオン電池の製造に使用できる電極材料の1つです。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
リチウムニッケル酸化物とリチウムコバルト酸化物間の連続固溶体シリーズであるリチウムニッケルコバルト混合酸化物は、リチウムイオン電池の正極として広く使用されています。リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(LNCA)は、層状遷移金属酸化物のこのファミリーに属し、プラグイン電気ハイブリッド車両のリチウムイオン電池のカソードとして使用されます。カソードのアルミニウム置換により、サイクリングと熱安定性が向上します。
アプリケーション
NCAは、アルミニウムをドープしたリチウムニッケルコバルト酸化物(LNCO)です。Alドーピングは、材料の熱安定性を高めるだけでなく、カソード側の電荷移動インピーダンスを安定化させるため、セルインピーダンスの上昇を抑制するのに非常に効果的であることが分かっています。NCAは優れた電気化学的性能を示します。
リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(LNCO)は、熱的に安定したカソード材料として使用できます。良好なサイクル性能を示し、約3.65 Vで機能させることができます。さらに、ハイブリッド電気自動車用のリチウムイオン電池の製造にも利用されています。
特徴および利点
高い比可逆容量、良好なサイクル安定性、および良好な熱安定性。
法的情報
Engi-Mat Co.の製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
760994-BULK:
760994-VAR:
760994-10G:4548173319124
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)