Merck
755710
Sigma-Aldrich
カーボン・ナノチューブ、単層
>70% (TGA), avg. no. of layers, 1
別名:
NC-1100, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
>70% (TGA)
フォーム
powder
特徴
avg. no. of layers 1
メーカー/製品名
Nanocyl, Inc.
サイズL
× 3 μm , TEM
平均直径
2 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
これらの単層カーボンナノチューブ(SWNT)は、触媒炭素蒸着(CCVD)プロセスによって製造されました。SWNTに考えられる用途は、電界効果トランジスタ(FET)、太陽電池、光検出器、高性能計算、再生可能エネルギー、オプトエレクトロニクスなどです。
アプリケーション
SWNTに考えられる用途は、電界効果トランジスタ(FET)、太陽電池、光検出器、高性能計算、再生可能エネルギー、オプトエレクトロニクスなどです。その他の用途には、エレクトロニクス、センサー、複合材料、エネルギー貯蔵、ライフサイエンスシステムの研究などがあります。
調製ノート
触媒炭素蒸着(CCVD)法
法的情報
Nanocyl, Inc.の製品
Still not finding the right product?
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
755710-250MG:4548173314174
755710-VAR:
755710-1G:4548173315065
755710-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)