755125
Carbon nanotube, multi-walled
carboxylic acid functionalized,>90% carbon basis, D × L 9.5 nm × 1.5 μm
別名:
多層カーボンナノチューブ、カルボキシル化
Product Name
多層カーボンナノチューブ、カルボキシル化, thin, extent of labeling: >8% carboxylic acid functionalized, avg. diam. × L 9.5 nm × 1.5 μm
詳細
carboxylic acid functionalized
品質水準
アッセイ
>80% carbon basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
>8% carboxylic acid functionalized
平均直径× L
9.5 nm × 1.5 μm
官能基
carboxylic acid
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。カーボンナノチューブは、機械的強度、熱伝導、電気伝導などの優れた材料特性を有するため、理想的な材料です。詳細はこちらをクリックしてください。
多層カーボン・ナノチューブ(MWNT、CNT)は化学蒸着(CVD)によって調合されました。化学蒸着(CVD)では揮発性前駆体が高温で熱分解され、基質上に固体析出物が形成されます。1 酸化剤で処理することにより、ナノチューブの欠陥側と端部にカルボン酸基を付着させることができます。カルボン酸基は、さまざまな官能基に容易に誘導体化できます。
アプリケーション
これらのカーボン・ナノチューブは触媒炭素
蒸着(CCVD)プロセスで生産されます。電子装置、1 センサー、2 合成物、エネルギー貯蔵、生命科学系の研究3などに応用されます。
蒸着(CCVD)プロセスで生産されます。電子装置、1 センサー、2 合成物、エネルギー貯蔵、生命科学系の研究3などに応用されます。
調製ノート
触媒炭素蒸着(CCVD)法
法的情報
Nanocyl, Incの製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
755125-VAR:
755125-BULK:
755125-1G:4548173315072