Merck
755117
Sigma-Aldrich
多層カーボンナノチューブ
thin and short, <5% Metal Oxide(TGA)
別名:
NC-3150, MWCNT, MWNT, 多層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
powder
平均直径× L
9.5 nm × 1 μm , TEM
不純物
<5% Metal Oxide (TGA)
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多層カーボンナノチューブ(MWNT、CNT)は、化学蒸着(CVD)によって調製されます。化学蒸着(CVD)では、揮発性前駆体は高温で熱分解を受けて、基板上に固体堆積物を形成します。他の技術と比較して、CVDでは、カーボンナノチューブのより高い収率が得られます。ナノチューブの形態と構造は、CVD技術を使用して簡単に調整できます。形成されたCNTは、触媒担体上に束で、または基板上にパターンで形成されます。1
アプリケーション
以下の用途で使用されます。
  • エレクトロニクス
  • センサー
  • 複合材
  • エネルギー貯蔵
  • ライフサイエンスシステムの研究
調製ノート
触媒炭素蒸着(CCVD)法
法的情報
製造:Nanocyl, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
755117-VAR:
755117-1G:4548173314150
755117-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)