753998
PCDTBT
別名:
ポリ[N-9′-ヘプタデカニル-2,7-カルバゾール-alt-5,5-(4′,7′-di-2-チエニル-2′,1′,3′-ベンゾチアジアゾール)], ポリ[[9-(1-オクチルノニル)-9H-カルバゾール-2,7-ジイル]-2,5-チオフェンジイル-2,1,3-ベンゾチアジアゾール-4,7-ジイル-2,5-チオフェンジイル]
詳細
Band gap: 1.9 eV
フォーム
solid
分子量
average Mw 100,000-140,000
損失
0.5 wt. % TGA, 409 °C
mp
270-300 °C
転移温度
Tm >400 °C
λmax
576 nm
軌道エネルギー
HOMO -5.5 eV
LUMO -3.6 eV
OPVデバイス性能
ITO/MoO3-Al/PCDTBT:PC71BM/MoO3/Al
ITO/PEDOT:PSS/PCDTBT:PC71BM (1:4)/TiOxAl
ITO/PEDOT:PSS/PCDTBT:PC71BM/Al
半導体特性
P-type (mobility=6×10−5 cm2/V·s)
詳細
アプリケーション
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCDTBT
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753998-100MG:
753998-BULK:
753998-VAR: