Merck
752584
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
10 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
濃度
~6.0E+12 particles/mL
OD
1
直径
10 nm
λmax
515-519 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
直径 10 nm の金ナノ粒子は、0.1 mM PBS で安定化された懸濁液で、さまざまな用途に適したユニークな特性を持つ多用途の材料です。これらのナノ粒子は、優れた熱機械特性、高い表面積、低毒性を示し、幅広い用途に貢献しています。これらの金ナノ粒子の潜在的な用途には、さまざまな薬物の影響を監視するための好中球標識、バイオセンサー用途でのタンパク質の固定化、疎水性薬物の制御放出のための薬物送達システムでのナノキャリアとしての機能などがあります。
アプリケーション
  • Development of a biophotonic fiber sensor using direct-taper and anti-taper techniques with seven-core and four-core fiber for the detection of doxorubicin in cancer treatment.:金ナノ粒子は、化学療法剤の検出のための光ファイバーセンサーの感度および精度の向上において極めて重要な役割を果たし、医学的診断および医薬品研究における大きな可能性が示されています(Li et al., 2024)。
  • Generalized ratiometric surface-enhanced Raman scattering biosensor for okadaic acid in food based on Au-triggered signal amplification.:金ナノ粒子がラマン散乱シグナルの増強に使用され、食品安全性および公衆衛生の研究に不可欠な、食品中の毒素の検出を改善しています(Wei et al., 2024)。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
752584-100ML-PW:
752584-25ML:
752584-VAR:
752584-BULK:
752584-100ML:
752584-25ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)