750530
カーボン・ナノチューブ、単層
98% (Metallic), avg. no. of layers, 1
別名:
IsoNanotubes-M™, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
品質水準
アッセイ
2% (Semiconducting)
98% (Metallic)
フォーム
solid
特徴
avg. no. of layers 1
メーカー/製品名
NanoIntegris, Inc.
L
0.3-5 μm
直径
1.2-1.7 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
IsoNanotubes-S™は、アーク放電またはプラズマトーチによって生成されます。半導体単層ナノチューブの直径は1.2~1.7 nmの範囲にあり、長さは100 nm~4 μmの範囲で変化します。SWNTの純度は吸収スペクトルから決定できます。金属SWNTの吸光度は、M11ピーク(550-800nm)で発生します。
アプリケーション
これらのカーボンナノチューブは、アーク放電プロセスを介して製造され、密度勾配遠心分離法により精製されます。
研究用途には以下が含まれます:
研究用途には以下が含まれます:
- エレクトロニクス
- センサー
- 複合材料
- エネルギー貯蔵
- ライフサイエンスシステムの研究
調製ノート
電気アーク放電法
法的情報
NanoIntegris, Incの製品
IsoNanotubes-M is a trademark of NanoIntegris, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under カーボン・ナノチューブ、単層
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
750530-BULK:
750530-1MG:
750530-VAR:
750530-1MG-PW: